제품명
Corning® BioCoat™ Collagen I Inserts, pore size 0.4 μm, PET, size 24 well
material
PET
포장
pkg of 24 ea (2 packs )
제조업체/상표
Corning 354444
크기
24 well
공극 크기
0.4 μm
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354444 | 4065270188717 |