주요 문서
CLS353503
Corning® Falcon® Permeable Support Companion Plate
wells, 12, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile
동의어(들):
Permeable Support Companion Plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
무균
sterile
특징
lid
wells 12
포장
case of 50 ea (Individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 353503
크기
12 well
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
일반 설명
Falcon® 12 Well Permeable Support Companion Plate with Lid, Tissue Culture-Treated, Polystyrene, , Sterile, Individually Packaged, 50/Case
애플리케이션
Cell Culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)