M8687
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
12 wells (TC treated with lid), flat bottom, pack of 100 ea sterile, individually wrapped
동의어(들):
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
flat bottom
flat bottom wells
polystyrene
flat bottom wells
polystyrene
추천 제품
material
flat bottom
flat bottom wells
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
포장
pack of 100 ea sterile, individually wrapped
제조업체/상표
Greiner 665180
베이스 표면적 × 작업 용적
3.9 cm2 × 2-4 mL
크기
12 wells
색상
clear
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates have been used to culture the cells for quantitative polymerase chain reaction (qPCR) and western blotting. It has also been used to perform infectious viral load assessment by plaque assay.
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객