주요 문서
CLS353025
Corning® Falcon® Cell Culture Dish
plate diam. × capacity 150 x 25 mm × 45 mL, with 20mm Grid Molded in Base, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
동의어(들):
Cell Culture Dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.14
무균
sterile
특징
with 20mm Grid Molded in Base
포장
case of 100 ea (10 packs of 20)
제조업체/상표
Corning 353025
기술
cell attachment: suitable
plate diam. × capacity
150 x 25 mm × 45 mL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Falcon® 150mm x 25mm Style Cell Culture Dish with 20mm Grid Molded in Base, Tissue Culture-Treated Sterile, Bulk Packaged, 10/Pack, 100/Case
애플리케이션
Cell Culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3530254065269200529