주요 문서
CLS3296
Corning® CellBIND® surface culture dishes
inside D × H 100 mm × 20 mm
동의어(들):
cell culture flasks, tissue culture flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.13
material
polystyrene
round
무균
sterile; γ-irradiated
포장
sleeve of 5
제조업체/상표
Corning 3296
내면 깊이 × 높이
100 mm × 20 mm
표면적
55 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
법적 정보
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)