주요 문서
CLS3281
Corning® CellSTACK® accessories
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 50 mm, PVDF membrane, sterile, vent cap, case of 5
동의어(들):
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
PVDF membrane
vent cap
무균
sterile
포장
case of 5
제조업체/상표
Corning 3281
길이
7 cm
필터 크기
50 mm
튜빙 I.D.
9.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
특징 및 장점
  • Corning® CellSTACK® accessories vented cap has 50 mm.
  • 0.2 μm pore non-wettable (hydrophobic) polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane.
  • 33mm threaded cap.
  • Enables gas exchange while minimizing the risk of contamination.
  • Filter connected to cap with 3/8.
법적 정보
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)