주요 문서
CLS3238
Corning® CellCube® Tubing Adaptor
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Male MPC, sterile
동의어(들):
flask accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
무균
sterile
포장
pkg of 4 ea
제조업체/상표
Corning 3238
호환성
for use with Corning HYPERStack 36-layer cell culture vessel
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • CellCube Adaptor
  • Aseptic Connector to Male MPC
애플리케이션
Adherent Cell Scale Up
법적 정보
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)