주요 문서
CLS3005
Corning® single use spatulas
Round end/spoon
동의어(들):
Disposable Spatulas
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.14
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 3005
길이
248 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
특징 및 장점
  • Corning® single use spatulas are made of Polystyrene.
  • Color concentrate blend with 248 mm length.
  • Spatulas have a round end flat blade at one end and a spoon at the other end.
  • Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal, and barrier integrity.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)