주요 문서
CLS139532HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, GL 32 solid top, with PTFE faced silicone liner
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
PTFE liner
red PBT cap
무균
non-sterile
포장
pack of 10
피팅
GL 32 solid top
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The red Corning polybutylene terephthalate (PBT) high temperature caps have a GL32 thread, can be dry heat sterilized at up to 180 deg. C and have a Polytetrafluorethylene (PTFE) liner for efficient sealing.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)