Key Documents
707.fl
99072807, mouse spleen, Lymphoblastoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
707.fl, 99072807
생물학적 소스
mouse spleen
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse friend Leukaemia
세포주 설명
Has a high ability to differentiate into erythroblastoid cells.
배양 배지
RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 10,000 cells/ml 37°C 5% CO2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.