PE/CA-PJ34 (clone C12)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 97062513, human oral cavity, squamous cell carcinoma. Epithelial morphology.
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
추천 제품
생물학적 소스
human mouth
포장
tube of 5 μg 97062513-DNA-5UG
pkg of vial of cells 97062513-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human basaloid squamous cell carcinoma
세포주 설명
The human basaloid squamous cell line PE/CA-PJ34 (clone 12) has been established from the oral cavity of a 60 year old male patient in December 1996. The cells, that are also known as Plaepi 34, express cytokeratin.
애플리케이션
Study of human squamous carcinoma
배양 배지
IDMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding a 1-4 x 10,000 cells/cm using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.