주요 문서
MH-22A
96121721, mouse liver, Polymorphic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
mouse liver
성장 모드:
Adherent
핵형:
2n = 40
형태학:
Polymorphic
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
MH-22A, 96121721
생물학적 소스
mouse liver
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 40
형태학
Polymorphic
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C3HA hepatocarcinoma
세포주 설명
MH-22A was derived from the cells of a solid form of mouse hepatoma 22A. Inoculation into C3HA mice led to the formation of transplantable tumours.
애플리케이션
Experimental tumour therapy in vitro and in vivo
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)