생물학적 소스
mouse unknown/unspecified
포장
tube of 5 μg 96121718-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121718-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Aneuploid
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Erythroleukemia
세포주 설명
The mouse erythroleukemia cell line F4N(MEL) was established in 1977. They lost the ability for erythroid differentiation by induction with DMSO or other reagents. Eight percent of the total number of cells in culture undergo spontaneous apoptosis.
애플리케이션
Apoptosis and DNA fragmentation studies.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells / ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.