생물학적 소스
human cervix
포장
tube of 5 μg 96112022-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96112022-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human cervix carcinoma
세포주 설명
HeLa DH cells are the wildtype that has been used for connexin-transfection assays and subsequent analysis of permeability and gap junction formation. The wildtype exhibits stable membrane potentials, very low gap junctional conductance and high stability under double whole-cell patch-clamp measurements. Gap junction plaques were not detected but using antibody directed against connexin 45 identified gap junction channels as dispersed particles in non typical gap junction areas.
애플리케이션
Transfection assays.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:8 i.e. seeding at 1-3x10,000 cell/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.