생물학적 소스
mouse brain
포장
tube of 5 μg 96091929-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96091929-1VL
재고 정보
available only in EU
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Endothelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse SV129 brain endothelioma
세포주 설명
The cell line b.End3 has been established from brain endothelial cells of SV129 mice. Immortalisation has been carried out by infection of primary cells with retrovirus coding for the Polyoma virus middle T-antigen. b.End3 cells are positive for endothelial specific proteins (PECAM-1, Endoglin, MECA-32, Flk-1) tested by FACS. Inflammatory cytokines induce the expression of proteins such as ICAM-1, VCAM-1 and E-selectin. Injection into mice causes development of haemangiomas.
애플리케이션
Study of endothelial cell growth, differentiation and influence of oncogenes.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 5μM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.