생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0
반응성
Anti-Proteasomes, human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
Antibodies secreted by the hybridoma line MCP21 react with subunit C3 in human and rabbit proteasomes, both with intact proteasomes and on blots. The hybridoma has been produced by repeated intraperitoneal immunisation of BALB/c mice with 20-50 μg of human placenta proteasomes and subsequent fusion of spleen cells with myeloma Sp2/0.
면역원
Human placenta proteasomes
애플리케이션
Detection and purification of proteasomes and analysis of subunits
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5x10,000 and 1x1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.