제품명
COR-L26, 96020740
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human large cell lung cancer bone marrow aspirate
세포주 설명
A human large cell lung cancer bone marrow aspirate derived cell line established from a female patient.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cell densities between 2 x 100,000 cells/ml and 2 x 1000,000 cells/ml. Saturation density 2 x 1000,000; 37°C; 5% CO2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.