COR-L279
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020724, human lung (lymph node metastasis), Not specified
동의어(들):
CORL279 Cells, LuCL4 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
추천 제품
생물학적 소스
human lung (lymph node metastasis)
포장
tube of 5 μg 96020724-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020724-1VL
성장 모드
Aggregates in suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung small cell carcinoma
세포주 설명
COR-L279 has been isolated from a lymph node of an untreated 63 year-old male. The degenerated and necrotic morphology of the sample obtained was consistent with metastatic small cell carcinoma of the lung.
애플리케이션
Cytotoxicity studies, study of small cell lung cancer
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.