주요 문서
Tufted Deer
96011147, deer lung, Fibroblast-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
deer lung
성장 모드:
Adherent
핵형:
48XY
형태학:
Fibroblast-like
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
제품명
Tufted Deer, 96011147
생물학적 소스
deer lung
성장 모드
Adherent
핵형
48XY
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Tufted deer lung
세포주 설명
The fibroblast-like cell line tufted deer has been derived from the lung of a male deer.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C Culture attachment appears to be surface dependent, ECACC recommends the use of Corning Plastics.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)