생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 95030301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95030301-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
P3X63Ag8.653
반응성
Anti-TNF, bovine
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The monoclonal antibody BC9 detects bovine tumour necrosis factor (TNF) in a radioimmunoassay with a detection limit of 24 pg/ml. Bovine recombinant TNF can be neutralised in vitro by addition of BC9. Cytotoxic assays showed a neutralising effect using L929 and WEHI 164 clone 13 cells.
면역원
Bovine recombinant TNF-alpha
애플리케이션
Detection of TNF in bioassay or radioimmunoassay, in vivo studies (neutralisation of TNF).
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.