생물학적 소스
mouse bone
포장
tube of 5 μg 94102704-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94102704-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Macrophage colony stimulating factor (M-MCF)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse bone marrow stromal cells
세포주 설명
A bone marrow-derived stromal cell line established by A Pessina in 1987 from a normal female 5 month old mouse. A bone marrow culture was treated with the supernatant from Y1 cells which actively produce viral C-particles (MuLV). This fibroblast-like cell line produces macrophage-colony stimulating factor (M-MCF) and exhibits a high sensitivity to fibroblast growth factor (FGF) in clonogenic assays. The cells produce sarcomas in syngenic mice and have a reported doubling time of 14.7 hours.
배양 배지
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.