생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 94102701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94102701-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/5 (clone of SP2/0 Ag-14)
반응성
Anti-Ricin β-chains
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/5 x Mouse BALB/c spleen immunised with ricin ß chain
세포주 설명
Produces a monoclonal antibody (IgG1) which reacts with the ß chain of the plant toxin ricin.
면역원
Ricin ß chain
애플리케이션
Has been used in a protocol for purifying the α chains (A1 and A2) of ricin with minimal cross-contamination for the preparation of immunotoxins.
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 100,000 - 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.