주요 문서
MAT-LyLu
94101454, rat prostate, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
eCl@ss:
32190102
제품명
MAT-LyLu, 94101454
생물학적 소스
rat prostate
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 64
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat prostate adenocarcinoma
세포주 설명
A rat prostate tumour cell line derived from successive in vivo passages of the AT-1 tumour cell line (Sigma Catalogue number. 94101449). The cells are anaplastic, androgenin dependant and metastatic to the lung.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)