생물학적 소스
human skin (bone marrow metastasis)
포장
tube of 5 μg 94092303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092303-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
66-68 Aneuploidic, pentasomy #7, multiple trisomy
형태학
Epithelial
제품
Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF)
수용체
Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF), AE, AE3, Fas, epithelial membrane antigen (EMA), Vimentin, P53
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human skin epithelioid sarcoma
세포주 설명
Spontaneously transformed cells from a male patient with epithelioid sarcoma derived from bone marrow metastasis. Cells grow very rapidly and secrete GM-CSF. They have been shown to express AE-1 and AE-3 cytokeratins, epithelial membrane antigen, p53, human Fas and vimentin. VA-ES-BJ cells are sensitive to oxidising agents, busulfaxamine and protoporphyrin IX. Epithelial, spindle and giant cells.
애플리케이션
Study of tumours. Tumourigenic in nude mice.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.