생물학적 소스
dog blood
포장
tube of 5 μg 94062922-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94062922-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Macrophage
제품
Not specified
수용체
FC-gamma receptors
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Canine Monocyte-macrophage
세포주 설명
Derived from a ten year old male golden retriever with malignant histiocytosis. The cells have a macrophage-like morphology and are able to phagocytose latex particles. They are positive for Fc-gamma receptors and are negative for Fc-mu and C3b receptors. DH82 cells do not produce IL-1.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures at 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells are prone to sticking and can be removed with 0.02% EDTA.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.