생물학적 소스
human blood
민족성
Caucasian
성별
female
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 설명
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
DNA 프로파일
Not specified
혈청학적 프로파일
HLA A: 25 30
HLA C: 3 6
HLA B: 13 35
HLA DR: 7 0
HLA DQ: 0 2
HLA C: 3 6
HLA B: 13 35
HLA DR: 7 0
HLA DQ: 0 2
배양 배지
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.