주요 문서
PD5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Porcine kidney
포장
tube of 5 μg 93120830-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120830-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Porcine kidney
세포주 설명
PD5 can be used to investigate the antigenic relationship between transmissible gastro-enteritis virus (TGEV), feline infectious peritonitis virus (FIPV) and canine coronavirus (CCV) at the levels of the individual viral polypeptides.
애플리케이션
Virus studies, particularly coronaviruses
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 I.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)