주요 문서
MEWO
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93082609, human skin, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human skin
포장
tube of 5 μg 93082609-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93082609-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Melanin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human malignant melanoma
세포주 설명
Granular fibroblasts. Derived from a human melanoma by Prof. C Grose (1978). The cells support growth of varicella-zoster virus (VZV) isolates at 36°C although viral growth is optimal at 32°C.
애플리케이션
Virus studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA (0.5% trypsin in 0.53mM EDTA in modified Puck′s saline A); 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)