주요 문서
CLS4518
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
material
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
무균
sterile
특징
lid
film bottom
low base
포장
pack of 20 plates
pack of 20
제조업체/상표
Corning 4518
크기
384 well
표면적
0.03 cm2 , cell growth area
웰 용적
80 μL
웰 작업 용적
45 μL
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.