product name
COLO 320 DMF, 93051118
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Round & Refractile
제품
Norepinephrine, epinephrine, serotonin, adrenocorticotropic, parathyroid hormones
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human colon carcinoma
세포주 설명
Derived from a colon cancer biopsy of a 55 year old female.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Will form clusters in suspension.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.