Key Documents
H1a
93031701, Reactivity: Anti-IgM, grey seal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0
반응성
Anti-IgM, grey seal
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Not specified
세포주 설명
The antibody is directed against seal IgM.
면역원
Grey seal immunoglobulin
애플리케이션
Not specified
배양 배지
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.