주요 문서
WIL2.NS.6TG
93031001, human spleen, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
WIL2.NS.6TG, 93031001
생물학적 소스
human spleen
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian B lymphocyte
세포주 설명
A non Ig-secreting, HAT sensitive, 6-thioguanine resistant, human B lymphocyte. Derived from the parent line WIL2.NS (Sigma Catalogue number. 90112121).
애플리케이션
Immortalising antigen-stimulated human B-lymphocytes by somatic hybridisation
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5x1,000-5x10,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)