주요 문서
RT4-D6P2T
93011415, rat nerve, Bipolar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
RT4-D6P2T, 93011415
생물학적 소스
rat nerve
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Bipolar
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Schwann cell, immature
세포주 설명
Derived from the ethylnitrosourea-induced tumour line D6 of the rat peripheral nervous system. Cells will de-differentiate after 10 passages. Read references prior to use.
애플리케이션
Schwann cell gene regulation and development
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)