생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 92111706-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92111706-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian erythroleukaemia
세포주 설명
Derived from 30 year old male Caucasian. Expresses ß-2 microglobulin and Ia antigen. Used in the study of erythroid cell differentiation and globin gene expression. Analogous to Friend cell leukaemia in mice. K-562 has similar characteristics.
애플리케이션
Erythroid cell differentiation studies, induced globin synthesis
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 7
THO1: 7
TPOX: 11
vWA: 14,17
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 7
THO1: 7
TPOX: 11
vWA: 14,17
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cell growth can be very slow on resuscitation. Stand the culture flask up overnight using 20% FBS.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.