생물학적 소스
Mouse x Rat Hybridoma nerve
포장
tube of 5 μg 92090904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090904-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Neuronal
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse neuroblastoma x Rat neurone hybrid
세포주 설명
The hybrid ND8/34 is a subclone of ND8 which was derived after fusion of primary neonatal rat dorsal-root-ganglion (DRG) neurons with N18Tg2, a mouse neuroblastoma (C1300)-derived azaguanine-resistant line. HAT sensitive hybrids were selected and cloned by limiting dilution. ND8/34 are electrically excitable to the chemical activator of nociceptive sensory neurons, bradykinin.
애플리케이션
Study of neuronal differentiation.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 by either aspirating or gently tapping the cells loose; 5% CO2; 37°C. Cells are lightly attached therefore use of trypsin is unnecessary.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.