주요 문서
COR-L23
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92031919, human lung, Epithelial
동의어(들):
COR-L23P Cells, CORL23 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 92031919-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92031919-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Very complex
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lung large cell carcinoma
세포주 설명
Derived from the pleural effusion of a 62-year-old Caucasian male. The cells are tumorigenic in nude mice.
애플리케이션
Studies on lung cancer
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)