주요 문서
IL-A105
91072535, Reactivity: Anti-CD8, bovine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
P3X63Ag8.653
반응성
Anti-CD8, bovine
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against BoCD8 antigen, the bovine equivalent of human CD8.
면역원
Theileria parva-transformed gamma/delta T cells
애플리케이션
Enumeration of bovine lymphocyte populations
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells may require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)