생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
P3X63Ag8.653
반응성
Anti-CD11c, bovine
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against a polymorphic epitope on the bovine CD11c antigen, which is itself composed of 95kDa and 150kDa components. The antibody is directed against bovine monocytes and less strongly with granulocytes. It also reacts with activated antigen specific T lymphocytes.
애플리케이션
Enumeration of bovine lymphocyte populations
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells may require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation..
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.