주요 문서
MPC-11
91031103, mouse blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
mouse blood
성장 모드:
Suspension
핵형:
Modal no. 67-70
형태학:
Lymphoblast
제품:
Immunoglobulin G (IgG2b), half molecules, light chain dimers, free light chains
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
MPC-11, 91031103
생물학적 소스
mouse blood
성장 모드
Suspension
핵형
Modal no. 67-70
형태학
Lymphoblast
제품
Immunoglobulin G (IgG2b), half molecules, light chain dimers, free light chains
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse BALB/C Myeloma
세포주 설명
Established from the Merwin plasma cell tumour-II carried in BALB/c mice. Resembles the parent tumor in that they both produce fully assembled gamma globulin molecules (IgG2b) as well as half molecules, light chain dimers and free light chains. The MPC-11 produces 5-6 picograms of IgG2b per cell per minute.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Horse Serum (HS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)