주요 문서
G-402
90112715, human kidney, Epithelial-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
G-402, 90112715
생물학적 소스
human kidney
포장
tube of 5 μg 90112715-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90112715-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 47
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian renal leiomyoblastoma
세포주 설명
Derived from a tumour of a 9 month old female Caucasian. Highly transformed and grows in soft agar.
애플리케이션
Transformation and tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 10
vWA: 13,17
배양 배지
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Change medium every 4 days.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)