생물학적 소스
mouse embryo
포장
tube of 5 μg 90102530-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102530-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 71-73; hypotetraploid
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C57B1/KaLw embryo
세포주 설명
Derived by cloning from a parent line produced from normal mouse embryo tissue (C57B1/KaLw). The cells have spontaneously transformed in vitro. The cells are negative for polyoma virus infection but are susceptible to the virus.
애플리케이션
Transformation and virus studies: Polyoma virus
배양 배지
NCTC 135 100% + 2mM Glutamine.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using mechanical methods to dislodge the cells (e.g. scraping); 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.