주요 문서
RPMI 1846
90102527, hamster skin, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
RPMI 1846, 90102527
생물학적 소스
hamster skin
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 44
형태학
Epithelial
제품
Melanin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Hamster Golden Syrian melanotic melanoma
세포주 설명
Derived from a spontaneous malignant melanoma in an aged golden syrian hamster. The cells have the ability to produce melanin in vitro.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)