주요 문서
CTAC
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
dog thyroid
포장
tube of 5 μg 90071812-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071812-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 78
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Dog thyroid gland adenocarcinoma
세포주 설명
The cell line CTAC originated from a 7 year old female boxer with thyroid adenocarcinoma of small-cell type. CTAC has been reported to be highly susceptible for use in canine natural killer cell (chromium release) assays.
애플리케이션
Canine natural killer cell assay.
배양 배지
RPMI 1640 or MEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)