Key Documents
1306
90011887, human skin, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
1306, 90011887
생물학적 소스
human skin
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human skin fibroblast
세포주 설명
A HPRT- derivative of the SV40 transformed human fibroblast line GM0637. The cells were selected in 5μg/ml thioguanine and are useful for transfection experiments.
애플리케이션
Transfection studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 13
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.