주요 문서
GL-1
89072612, lizard lung, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
GL-1, 89072612
생물학적 소스
lizard lung
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 37 and 38
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Lizard Gekko lung
세포주 설명
From adult male Tokay Gekko (indigenous to Southeast Asia). Observed to undergo spontaneous chromosomal alterations from a normal diploid number of 38 to a bimodal distribution of chromosome number 38-40. Susceptible to a number of mammalian viruses at 36°C.
애플리케이션
Chromosome and virus studies
배양 배지
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 30°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)