생물학적 소스
dog thigh
포장
tube of 5 μg 89050908-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89050908-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Canine Golden Retriever tumour
세포주 설명
Derived from tumour of thigh (unknown histology) of 8 year old Golden Retriever which had a previous history of mammary adenocarcinoma. Susceptible to canine corona-, canine Ad type I and II, canine herpes, canine parainfluenza and canine parvo- viruses.
애플리케이션
Virus studies: Canine corona-, Ad I and II, parainfluenza, herpes and parvo- viruses
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 0.02% EDTA; 37°C. CO2 is detrimental; free gas exchange with atmospheric air necessary.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.