주요 문서
BT
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89031603, bovine nose, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
bovine nose
포장
tube of 5 μg 89031603-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89031603-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Bovine turbinate, BVDV negative
세포주 설명
Derived from new-born bovine turbinate tissue. Used in propagation of BVDV and IBRV, some strains of parainfluenza 3 virus (P1-3V), some types of bovine adenovirus and enterovirus. Negative for BVDV.
배양 배지
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Horse Serum (HS)
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2;37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)