주요 문서
HL60 Ast.3
88120801, human blood, Lymphoblastoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
HL60 Ast.3, 88120801
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Modal no. = 93, Hypertetraploid
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
세포주 설명
Variant of the promyelocytic cell line HL60 isolated after treating cells with α-particle radiation and then cloned in medium containing 1.25% DMSO. Cells are capable of differentiating into neutrophils by induction with 1.75% DMSO.
애플리케이션
Differentiation studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Do not allow the culture medium to become acidic or the cell line will differentiate.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)