주요 문서
N18
88112301, Mouse x Rat Hybridoma hybrid, Neuronal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
N18, 88112301
생물학적 소스
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
포장
tube of 5 μg 88112301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88112301-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Neuronal
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
세포주 설명
Neuroblastoma x glioma hybrid was formed by Sendai virus-induced fusion of the mouse neuroblastoma clone N18.
애플리케이션
Hybridisation, fusion partner and virus studies: Sendai virus
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)