생물학적 소스
mouse liver
포장
tube of 5 μg 88111403-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88111403-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C3H/An liver
세포주 설명
Derived from mouse liver cell line NCTC 721 which was obtained from normal liver of a 2 day old C3H/An mouse. The cells have been used in biochemical and nutritional studies. The cells are susceptible to VSV (Indiana strain).
애플리케이션
Cell suspension systems. Biochemical, nutritional and virus studies. VSV(Indiana)
배양 배지
NCTC 135 + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS)
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 using only mechanical techniques, such as scraper, do not use trypsin, 5-10CO2; 37°C. Change media every 3 days. Freeze in 10% glycerol/90% FBS. Cells are shed into the medium giving it a turbid appearan
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.